Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse Zinc finger protein 346 Protein
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) Zinc finger protein 346, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP6908-ec-50ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16046690
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_036147.1
Zinc finger protein 346 Protein
50 μg
Not determined.
Full Length
Mouse
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol
26919
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Research Use Only
Znf346
Recombinant Protein
E. coli
MECPAPDATD AADPGEAGPY KGSEEPEGRE PDGVRFDRER ARRLWEAVSG AQPAGREEVE HMIQKNQCLF TSTQCKVCCA MLISESQKLA HYQSKKHANK VKRYLAIHGM ETIKGDVKRL DSDQKSSRSK DKNHCCPICN MTFSSPAVAQ SHYLGKTHAK SLKLKQQSTK GAALQQNREM LDPDKFCSLC HSTFNDPAMA QQHYMGKRHR KQETKLKLMA HYGRLADPAV SDLPAGKGYP CKTCKIVLNS IEQYQAHVSG FKHKNQSPKT LVTLGSQTPV QTQPTPKDSS TVQD