missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Mouse Zinc finger protein 346 Protein

A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) Zinc finger protein 346, was expressed in the hosts and tags indicated.

Marca:  enQuireBio™ QP6908-ec-200ug

Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 16026690

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas


Descripción

Descripción

Especificaciones

Especificaciones

NP_036147.1
Zinc finger protein 346 Protein
Research Use Only
Znf346
Recombinant Protein
E. coli
MECPAPDATD AADPGEAGPY KGSEEPEGRE PDGVRFDRER ARRLWEAVSG AQPAGREEVE HMIQKNQCLF TSTQCKVCCA MLISESQKLA HYQSKKHANK VKRYLAIHGM ETIKGDVKRL DSDQKSSRSK DKNHCCPICN MTFSSPAVAQ SHYLGKTHAK SLKLKQQSTK GAALQQNREM LDPDKFCSLC HSTFNDPAMA QQHYMGKRHR KQETKLKLMA HYGRLADPAV SDLPAGKGYP CKTCKIVLNS IEQYQAHVSG FKHKNQSPKT LVTLGSQTPV QTQPTPKDSS TVQD
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
26919
200 μg
Not determined.
Full Length
Mouse
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales