Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse Tryptase Protein
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) Tryptase, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP6831-ye-200ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16066140
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_112464.4
Tryptase Protein
Research Use Only
Tpsab1
Recombinant Protein
Yeast
AHGNKWPWQV SLRANDTYWM HFCGGSLIHP QWVLTAAHCV GPDVADPNKV RVQLRKQYLY YHDHLMTVSQ IITHPDFYIV QDGADIALLK LTNPVNISDY VHPVPLPPAS ETFPSGTLCW VTGWGNIDNG VNLPPPFPLK EVQVPIIENH LCDLKYHKGL ITGDNVHIVR DDMLCAGNEG HDSCQGDSGG PLVCKVEDTW LQAGVVSWGE GCAQPNRPGI YTRVTYYLDW IHH
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
100503895
200 μg
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
Mouse
His
Tris-based buffer, 50% glycerol