Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse Thrombospondin-3 Protein
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) Thrombospondin-3, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP6787-ye-200ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16045860
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_038719.2
Thrombospondin-3 Protein
Research Use Only
Thbs3
Recombinant Protein
Yeast
DLQVIDLLTV GESRQMVAVA EKIRTALLTA GDIYLLSTFR LPPKQGGVLF GLYSRQDNTR WLEASVVGKI NKVLVRYQRE DGKVHAVNLQ QAGLADGRTH TALLRLRGPS RPSPGLQLYV DCKLGDQHAG LPALAPIPPA EVSGLEIRTG QKAYLRMQGF VESMKIILGG SMARVGALSE CPFQGDDSIH NAVTSALQSI LGEQTKALVT QLTLFNQILV ELRDDIRDQV KEMSLIRNTI MECQVCGFHE QRSHCSPSPC FRGVDCMEVY EYPGYRCGPC PPGLQGNGTH CDDINECAHA DPCFPGSSCI NTMPGFHCEA CPPGYKG
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
21827
200 μg
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
Mouse
His
Tris-based buffer, 50% glycerol