Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse Thrombospondin-2 Protein
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) Thrombospondin-2, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP6786-ye-50ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16045850
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_035711.2
Thrombospondin-2 Protein
Research Use Only
Thbs2
Recombinant Protein
Yeast
GDHVKDTSFD LFSISNINRK TIGAKQFRGP DPGVPAYRFV RFDYIPPVNT DDLNRIVKLA RRKEGFFLTA QLKQDRKSRG TLLVLEGPGT SQRQFEIVSN GPGDTLDLNY WVEGNQHTNF LEDVGLADSQ WKNVTVQVAS DTYSLYVGCD LIDSVTLEEP FYEQLEVDRS RMYVAKGASR ESHFRGLLQN VHLVFADSVE DILSKKGCQH SQGA
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
21826
50 μg
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
Mouse
His
Tris-based buffer, 50% glycerol