Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse Thrombopoietin / THPO Protein
Recombinant Protein
3785.00€ - 6210.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_001166976.1 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 21832 |
Nombre | Thrombopoietin / THPO Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15956129
|
enQuireBio™
QP5439-500UG |
500 μg |
3785.00€
500 microgramos |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15946129
|
enQuireBio™
QP5439-1MG |
1 mg |
6210.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
NP_001166976.1 | |
Thrombopoietin / THPO Protein | |
Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method. | |
MO7e cell proliferation significantly induced by less than 5 ng/ml (activity of at least 2.0 x 10^5 units/mg). | |
Mouse | |
Untagged | |
10 mM sodium phosphate, pH 7.5 |
21832 | |
Research Use Only | |
THPO | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MSPVAPACDP RLLNKLLRDS HLLHSRLSQC PDVDPLSIPV LLPAVDFSLG EWKTQTEQSK AQDILGAVSL LLEGVMAARG QLEPSCLSSL LGQLSGQVRL LLGALQGLLG TQLPLQGRTT AHKDPNALFL SLQQLLRGKV RFLLLVEGPT LCVRRTLPTT AVPSSTSQLL TLNKF | |
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE. |