Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse Sushi repeat-containing protein SRPX2 Protein
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) Sushi repeat-containing protein SRPX2, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP7826-ec-50ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16061031
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_001077364.2
Sushi repeat-containing protein SRPX2 Protein
Research Use Only
Srpx2
Recombinant Protein
E. coli
WYAGSGYSPD ESYNEVYAEE VPAARARALD YRVPRWCYTL NIQDGEATCY SPRGGNYHSS LGTRCELSCD RGFRLIGRKS VQCLPSRRWS GTAYCRQIRC HTLPFITSGT YTCTNGMLLD SRCDYSCSSG YHLEGDRSRI CMEDGRWSGG EPVCVDIDPP KIRCPHSREK MAEPEKLTAR VYWDPPLVKD SADGTITRVT LRGPEPGSHF PEGEHVIRYT AYDRAYNRAS CKFIVKVQVR RCPILKPPQH GYLTCSSAGD NYGAICEYHC DGGYERQGTP SRVCQSSRQW SGTPPVCTPM KINVNVNSAA GLLDQFYEKQ RLLIVSAPDP SNRYYKMQIS MLQQSTCGLD LRHVTIIELV GQPPQEVGRI REQQLSAGII EELRQFQRLT RSYFNMVLID KQGIDRERYM EPVTPEEIFT FIDDYLLSNE ELARRVEQRD LCE
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.
68792
50 μg
Not determined.
Full Length of Mature Protein
Mouse
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol