Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse sRANKL Protein
A cDNA sequence encoding the sRANKL was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 7090.00€
Especificaciones
Nombre | sRANKL Protein |
---|---|
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | < 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. |
Actividad biológica | The ED50, as measured by its ability to induce osteoclast differentiation of RAW 264.7 mouse monocyte/macrophage cells, is less than 2ng/ml. |
Tipo de producto | Recombinant Protein |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15935418
|
enQuireBio™
QP10869-2UG |
2 μg |
137.00€
2 microgramos |
Fecha estimada de envío: 01-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15915418
|
enQuireBio™
QP10869-10UG |
10 μg |
212.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 01-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15925418
|
enQuireBio™
QP10869-1MG |
1 mg |
7090.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 01-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
sRANKL Protein | |
< 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
Lys158-Asp316, with an N-terminal Met, Accession # Q3TWY5 | |
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE. |
Research Use Only | |
The ED50, as measured by its ability to induce osteoclast differentiation of RAW 264.7 mouse monocyte/macrophage cells, is less than 2ng/ml. | |
Mouse | |
Untagged | |
sRANKL protein was lyophilized from a 0.2microm filtered solution in NaH2PO4, NaCl and EDTA. |