Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse Serum amyloid A-2 Protein
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) Serum amyloid A-2 protein, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP6649-ec-50ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16094810
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_035444.1
Serum amyloid A-2 Protein
Research Use Only
Saa2
Recombinant Protein
E. coli
GFFSFIGEAF QGAGDMWRAY TDMKEAGWKD GDKYFHARGN YDAAQRGPGG VWAAEKISDA RESFQEFFGR GHEDTMADQE ANRHGRSGKD PNYYRPPGLP AKY
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
20209
50 μg
Not determined.
Full Length
Mouse
His
Tris-based buffer, 50% glycerol