Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse SerpinE1 / PAI-1 Protein
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) SerpinE1 / PAI-1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP6672-ye-10ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16054990
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
SerpinE1 / PAI-1 Protein
Research Use Only
Serpine1
Recombinant Protein
Yeast
TLPLRESHTA HQATDFGVKV FQQVVQASKD RNVVFSPYGV SSVLAMLQMT TAGKTRRQIQ DAMGFKVNEK GTAHALRQLS KELMGPWNKN EISTADAIFV QRDLELVQGF MPHFFKLFQT MVKQVDFSEV ERARFIINDW VERHTKGMIN DLLAKGAVDE LTRLVLVNAL YFSGQWKTPF LEASTHQRLF HKSDGSTVSV PMMAQSNKFN YTEFTTPDGL EYDVVELPYQ RDTLSMFIAA PFEKDVHLSA LTNILDAELI RQWKGNMTRL PRLLILPKFS LETEVDLRGP LEKLGMPDMF SATLADFTSL SDQEQLSVAQ ALQKVRIEVN ESGTVASSST AFVISARMAP TEMVIDRSFL FVVRHNPTET ILFMGQVMEP
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
10 μg
Not determined.
Full Length
Mouse
His
Tris-based buffer, 50% glycerol