Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse SERPINA9 Protein
A cDNA sequence encoding the SERPINA9 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 1815.00€
Especificaciones
Nombre | SERPINA9 Protein |
---|---|
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Tipo de producto | Recombinant Protein |
Reactividad cruzada | Mouse |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15933639
|
enQuireBio™
QP13460-1UG |
1 μg |
137.00€
1 microgramo |
Fecha estimada de envío: 05-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15953639
|
enQuireBio™
QP13460-5UG |
5 μg |
212.00€
5 microgramos |
Fecha estimada de envío: 05-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15943639
|
enQuireBio™
QP13460-50UG |
50 μg |
1815.00€
50 microgramos |
Fecha estimada de envío: 05-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
SERPINA9 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Mouse | |
His | |
SERPINA9 protein solution (0.25 mg/ml) contains Phosphate Buffered Saline (pH 7.4) and 10% glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
Baculovirus | |
NPYNQESSHL PSMKKNPASQ VSPSNTRFSF LLYQRLAQEN PGQNILFSPV SISTSLAMLS LGARSATKTQ ILRTLGFNFT WVSEPTIHMG FEYLVRSLNK CHQGRELRMG SVLFIRKELQ LQATFLDRVK KLYGAKVFSE DFSNAATAQA QINSYVEKET KGKVVDVIQD LDSQTAMVLV NHIFFKANWT QPFSTANTNK SFPFLLSKGT TVHVPMMHQT ESFAFGVDKE LGCSILQMDY RGDAVAFFVL PGKGKMRQLE KSLSARRLRK WSRSLQKRWI KVFIPKFSIS ASYNLETILP KMGIRDAFNS NADFSGITKT HFLQVSKAAH KAVLDVSEEG TEAAAATTTK LIVRSRDTPS SIIAFKEPFL ILLLDKNTES VLFLGKVENP RKMLEHHHHH H | |
Greater than 85.0% as determined by SDS-PAGE. |