Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse Serpin H1 Protein
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) Serpin H1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP6677-ye-10ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16015030
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_001104513.1
Serpin H1 Protein
Research Use Only
Serpinh1
Recombinant Protein
Yeast
AEVKKPLEAA APGTAEKLSS KATTLAERST GLAFSLYQAM AKDQAVENIL LSPLVVASSL GLVSLGGKAT TASQAKAVLS AEKLRDEEVH TGLGELLRSL SNSTARNVTW KLGSRLYGPS SVSFADDFVR SSKQHYNCEH SKINFRDKRS ALQSINEWAS QTTDGKLPEV TKDVERTDGA LLVNAMFFKP HWDEKFHHKM VDNRGFMVTR SYTVGVTMMH RTGLYNYYDD EKEKLQMVEM PLAHKLSSLI ILMPHHVEPL ERLEKLLTKE QLKAWMGKMQ KKAVAISLPK GVVEVTHDLQ KHLAGLGLTE AIDKNKADLS RMSGKKDLYL ASVFHATAFE WDTEGNPFDQ DIYGREELRS PKLFYADHPF IFLVRDNQSG SLLFIGRLVR PKGDKMRDEL
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
12406
10 μg
Not determined.
Full Length
Mouse
His
Tris-based buffer, 50% glycerol