Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse Secretoglobin family 3A member 2 Protein
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) Secretoglobin family 3A member 2, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP7929-ec-500ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16031651
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_001276572.1
Secretoglobin family 3A member 2 Protein
Research Use Only
Scgb3a2
Recombinant Protein
E. coli
LLINRLPVVD KLPVPLDDII PSFDPLKMLL KTLGISVEHL VTGLKKCVDE LGPEASEAVK KLLVIIICSY FPGRSLCYVN NLPSFVSVLF LPMICAYPRD SKKQTFAFIE RVFEQSKL
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.
117158
500 μg
Not determined.
Full Length
Mouse
His-GST
Tris-based buffer, 50% glycerol