Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse SCF / C-kit ligand Protein
Recombinant Protein
2070.00€ - 3330.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_001334085.1 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 17311 |
Nombre | SCF / C-kit ligand Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15936069
|
enQuireBio™
QP5410-500UG |
500 μg |
2070.00€
500 microgramos |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15926069
|
enQuireBio™
QP5410-1MG |
1 mg |
3330.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
NP_001334085.1 | |
SCF / C-kit ligand Protein | |
Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method. | |
Shows bioactivity at a concentration of 20 ng/mL in the TF-1 cell proliferation assay. The bioactivity acceptance criteria is set at 5 x 10^4 units/mg. | |
Mouse | |
Untagged | |
Sterile filtered (0.22 um) solution containing 0.1% TFA |
17311 | |
Research Use Only | |
Kitl | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MKEICGNPVT DNVKDITKLV ANLPNDYMIT LNYVAGMDVL PSHCWLRDMV IQLSLSLTTL LDKFSNISEG LSNYSIIDKL GKIVDDLVLC MEENAPKNIK ESPKRPETRS FTPEEFFSIF NRSIDAFKDF MVASDTSDCV LSSTLGPEKD SRVSVTKPFM LPPVA | |
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE. |