missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse S100b Protein
A cDNA sequence encoding the S100b was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 3420.00€
Especificaciones
Nombre | S100b Protein |
---|---|
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Tipo de producto | Recombinant Protein |
Reactividad cruzada | Mouse |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15923469
|
enQuireBio™
QP13405-5UG |
5 μg |
137.00€
5 microgramos |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15913469
|
enQuireBio™
QP13405-25UG |
25 μg |
212.00€
25 microgramos |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15903469
|
enQuireBio™
QP13405-1MG |
1 mg |
3420.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
S100b Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Mouse | |
His | |
S100B Mouse solution containing 20mM Tris-HCl pH 8.0, 1mM DTT and 10% glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MSELEKAMVA LIDVFHQYSG REGDKHKLKK SELKELINNE LSHFLEEIKE QEVVDKVMET LDEDGDGECD FQEFMAFVAM VTTACHEFFE HE | |
Greater than 85.0% as determined by SDS-PAGE. |