Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse Roundabout homolog 1 Protein
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) Roundabout homolog 1, was expressed in the hosts and tags indicated.
605.00€ - 1690.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_062286.2 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 19876 |
Nombre | Roundabout homolog 1 Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15902858
|
enQuireBio™
QP10099-MA-20UG |
20 μg |
605.00€
20 microgramos |
Fecha estimada de envío: 04-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15992848
|
enQuireBio™
QP10099-MA-100UG |
100 μg |
1690.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 04-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15912858
|
enQuireBio™
QP10099-MA-50UG |
50 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
NP_062286.2 | |
Roundabout homolog 1 Protein | |
Not determined. | |
Partial (see sequence information for more details). | |
Mouse | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
19876 | |
Research Use Only | |
Robo1 | |
Recombinant Protein | |
Mammal | |
YRHRKKRNGL TSTYAGIRKV PSFTFTPTVT YQRGGEAVSS GGRPGLLNIS EPATQPWLAD TWPNTGNNHN DCSINCCTAG NGNSDSNLTT YSRPADCIAN YNNQLDNKQT NLMLPESTVY GDVDLSNKIN EMKTFNSPNL KDGRFVNPSG QPTPYATTQL IQANLSNNMN NGAGDSSEKH WKPPGQQKPE VAPIQYNIME QNKLNKDYRA NDTIPPTIPY NQSYDQNTGG SYNSSDRGSS TSGSQGHKKG ARTPKAPKQG GMNWADLLPP PPAHPPPHSN SEEYNMSVDE SYDQEMPCPV PPAPMYLQQD ELQEEEDERG PTPPVRGAAS SPAAVSYSHQ STATLTPSPQ EELQPMLQDC PEDLGHMPHP PDRRRQPVSP PPPPRPISPP HTYGYISGPL VSDMDTDAPE EEEDEADMEV AKMQTRRLLL RGLEQTPASS VGDLESSVTG SMINGWGSAS EEDNISSGRS SVSSSDGSFF TDADFAMS-Q AVAAAAEYAG LKVARRQMQD AAGRRHFHAS QCPRPTSPVS TDSNMSAVVI QKARPAKKQK HQPGHLRREA YADDLPPPPV PPPAIKSPTV QSKAQLEVRP VMVPKLASIE ARTDRSSDRK GGSYKGREAL DGRQVTDLRT NPSDPREAQE QPNDGKGRGT RQPKRDLPPA KTHLGQEDIL PYCRPTFPTS NNPRDPSSSS SMSSRGSGSR QREQANVGRR NMAEMQVLGG FERGDENNEE LEETES | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |