Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse Resistin Protein
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) Resistin, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP6600-ec-50ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16054460
Este producto se ha descatalogado y ya no está en venta. Consulte el producto para saber si se ofrecen alternativas o póngase en contacto con nuestro equipo de Atención al Cliente en el número 902 239 303.
Especificaciones
Especificaciones
NP_001191888.1
Resistin Protein
50 μg
Not determined.
Full Length
Mouse
His
Tris-based buffer, 50% glycerol
57264
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Research Use Only
RES
Recombinant Protein
E. coli
SSMPLCPIDE AIDKKIKQDF NSLFPNAIKN IGLNCWTVSS RGKLASCPEG TAVLSCSCGS ACGSWDIREE KVCHCQCARI DWTAARCCKL QVAS