Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse REG3G / PAP1B Protein
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) REG3G / PAP1B, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP6595-ec-50ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16074410
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_035390.1
REG3G / PAP1B Protein
Research Use Only
Reg3g
Recombinant Protein
E. coli
EVAKKDAPSS RSSCPKGSRA YGSYCYALFS VSKNWYDADM ACQKRPSGHL VSVLSGAEAS FLSSMIKSSG NSGQYVWIGL HDPTLGYEPN RGGWEWSNAD VMNYINWETN PSSSSGNHCG TLSRASGFLK WRENYCNLEL PYVCKFKA
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
19695
50 μg
Not determined.
Full Length
Mouse
His
Tris-based buffer, 50% glycerol