Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse Proto-oncogene Wnt-3 Protein
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) Proto-oncogene Wnt-3, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP6887-ec-50ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16086560
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_033547.1
Proto-oncogene Wnt-3 Protein
Research Use Only
Wnt3
Recombinant Protein
E. coli
GYPIWWSLAL GQQYTSLASQ PLLCGSIPGL VPKQLRFCRN YIEIMPSVAE GVKLGIQECQ HQFRGRRWNC TTIDDSLAIF GPVLDKATRE SAFVHAIASA GVAFAVTRSC AEGTSTICGC DSHHKGPPGE GWKWGGCSED ADFGVLVSRE FADARENRPD ARSAMNKHNN EAGRTTILDH MHLKCKCHGL SGSCEVKTCW WAQPDFRAIG DFLKDKYDSA SEMVVEKHRE SRGWVETLRA KYALFKPPTE RDLVYYENSP NFCEPNPETG SFGTRDRTCN VTSHGIDGCD LLCCGRGHNT RTEKRKEKCH CVFHWCCYVS CQECIRIYDV HTCK
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
22415
50 μg
Not determined.
Full Length
Mouse
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol