Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse Protein disulfide-isomerase A2 Protein
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) Protein disulfide-isomerase A2, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP6479-ec-50ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16073600
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_001074539.1
Protein disulfide-isomerase A2 Protein
Research Use Only
Pdia2
Recombinant Protein
E. coli
QGEEPGGPSE VLPEEPTGEE VPKEDGILVL NHRTLSLALQ EHSALMVEFY APWCGHCKEL APEYSKAAAL LAAESAVVTL AKVDGPAEPE LTKEFEVVGY PTLKFFQNGN RTNPEEYAGP KTAEGIAEWL RRRVGPSATH LEDEEGVQAL MAKWDMVVIG FFQDLQGKDM ATFLALAKDA LDMTFGFTDQ PQLFEKFGLT KDTVVLFKKF DEGRADFPVD KETGLDLGDL SRFLVIHSMH LVTEFNSQTS PKIFAAKILN HLLLFVNQTL AQHRELLTDF REAAPPFRGQ VLFVMVDVAA DNSHVLNYFG LKAEEAPTLR LINVETTKKY APTGVIAITA ASVAAFCQAV LHGEIKHYLL SQEIPPDWDQ GPVKTLVSKN FEQVAFDETK NVFVKFYAPW CSHCKEMAPA WEALAEKYKD REDIVIAELD ATANELEAFS VLGYPTLKFF PAGPDRKVID YKSTRDLETF SKFLDSGGHL PKEEPKEPAA SAPEAQANST LGPKEEL
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
69191
50 μg
Not determined.
Full Length
Mouse
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol