Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse Protein cereblon Protein
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) Protein cereblon, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP9830-ye-10ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16018811
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_067424.2
Protein cereblon Protein
Research Use Only
Crbn
Recombinant Protein
Yeast
MAGEGDQQDA AHNMGNHLPL LPADSEDEDD EIEMEVEDQD SKEARKPNII NFDTSLPTSH TYLGADMEEF HGRTLHDDDS CQVIPVLPEV LMILIPGQTL PLQLSHPQEV SMVRNLIQKD RTFAVLAYSN VQEREAQFGT TAEIYAYREE QEFGIEVVKV KAIGRQRFKV LELRTQSDGI QQAKVQILPE CVLPSTMSAV QLESLNKCQV FPSKPISWED QYSCKWWQKY QKRKFHCANL TSWPRWLYSL YDAETLMDRI KKQLREWDEN LKDDSLPENP IDFSYRVAAC LPIDDVLRIQ LLKIGSAIQR LRCELDIMNK CTSLCCKQCQ ETEITTKNEI FSLSLCGPMA AYVNPHGYVH ETLTVYKASN LNLIGRPSTV HSWFPGYAWT IAQCKICASH IGWKFTATKK DMSPQKFWGL TRSALLPTIP ETEDEISPDK VILCL
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.
58799
10 μg
Not determined.
Full. Length
Mouse
His
Tris-based buffer, 50% glycerol