Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse Protein ABHD11 Protein
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) Protein ABHD11, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP7815-ye-50ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16000971
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_660250.1
Protein ABHD11 Protein
Research Use Only
Abhd11
Recombinant Protein
Yeast
MLRWARAWRV PRGVLGASSP RRLAVPVTFC SSRSSGQENA DLRPLPLSYN LLDGDATLPA IVFLHGLFGS KTNFNSLAKA MVQRTGRRVL TVDARNHGDS PHSPDASYEA MSQDLQGLLP QLGLVPCVLV GHSMGGKTAM LLALQRPDVV ERLVVVDISP VGTTPGSHIG AFIAAMKAVE IPEKVPHSQA RKLADKQLSS VVKEAGIRQF LLTNLVEVGG RFSWRLNLDT LAQHLDKIMT FPQQREPYSG PTLFLLGGNS TYVQPSHHSE IRRLFPQAQI QTVPNAGHWV HSDKPQDFMD AVTSFLA
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
68758
50 μg
Not determined.
Full Length
Mouse
His
Tris-based buffer, 50% glycerol