Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse Placenta-expressed transcript 1 Protein
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) Placenta-expressed transcript 1 protein, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP7974-ec-50ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16061931
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_083915.2
Placenta-expressed transcript 1 Protein
Research Use Only
Plet1
Recombinant Protein
E. coli
SDNGSCVVLD NIYTSDILEI STMANVSGGD VTYTVTVPVN DSVSAVILKA VKEDDSPVGT WSGTYEKCND SSVYYNLTSQ SQSVFQTNWT VPTSEDVTKV NLQVLIVVNR TASKSSVKME QVQPSASTPI PESSETSQTI NTTPTVNTAK TTAKDTANTT AVTTANTTAN TTAVTTAKTT AKSLAIRTLG S
Greater than 86.6% as determined by SDS-PAGE.
76509
50 μg
Not determined.
Full Length
Mouse
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol