Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse Nuclear respiratory factor 1 Protein
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) Nuclear respiratory factor 1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP6435-ec-200ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16073290
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_001157698.1
Nuclear respiratory factor 1 Protein
Research Use Only
Nrf1
Recombinant Protein
E. coli
MEEHGVTQTE HMATIEAHAV AQQVQQVHVA TYTEHSMLSA DEDSPSSPED TSYDDSDILN STAADEVTAH LAAAGPVGMA AAAAVATGKK RKRPHVFESN PSIRKRQQTR LLRKLRATLD EYTTRVGQQA IVLCISPSKP NPVFKVFGAA PLENVVRKYK SMILEDLESA LAEHAPAPQE VNSELPPLTI DGIPVSVDKM TQAQLRAFIP EMLKYSTGRG KPGWGKESCK PIWWPEDIPW ANVRSDVRTE EQKQRVSWTQ ALRTIVKNCY KQHGREDLLY AFEDQQTQTQ ATTTHSIAHL VPSQTVVQTF SNPDGTVSLI QVGTGATVAT LADASELPTT VTVAQVNYSA VADGEVEQNW ATLQGGEMTI QTTQASEATM S-QAVASLAE AAVAASQEMQ QGATVTMALN SEAAAHAVAT LAEATLQGGG QIVLSGETAA AVGALTGVQD ANGLVQIPVS MYQTVVTSLA QGNGPVQVAM APVTTRISDS AVTMDGQAVE VVTLEQ
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
18181
200 μg
Not determined.
Full Length
Mouse
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol