Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse MMP-3 Protein
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) MMP-3 Protein, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP8900-ec-50ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16087081
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_034939.1
MMP-3 Protein
Research Use Only
MMP3
Recombinant Protein
E. coli
PGSPKWRKSH ITYRIVNYTP DLPRQSVDSA IEKALKVWEE VTPLTFSRIS EGEADIMISF AVGEHGDFVP FDGPGTVLAH AYAPGPGING DAHFDDDERW TEDVTGTNLF LVAAHELGHS LGLYHSAKAE ALMYPVYKSS TDLSRFHLSQ DDVDGIQSLY GTPTASPDVL VVPTKSNSLE PETSPMCSST LFFDAVSTLR GEVLFFKDRH FWRKSLRTPE PEFYLISSFW PSLPSNMDAA YEVTNRDTVF IFKGNQFWAI RGHEELAGYP KSIHTLGLPA TVKKIDAAIS NKEKRKTYFF VEDKYWRFDE KKQSMEPGFP RKIAEDFPGV DSRVDAVFEA FGFLYFFSGS SQLEFDPNAK KVTHILKSNS WFNC
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
17392
50 μg
Not determined.
Full Length
Mouse
His
Tris-based buffer, 50% glycerol