Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse Microtubule-associated protein 1
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) Microtubule-associated protein 2, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP6335-ye-50ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16002570
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_001297563.1
Microtubule-associated protein 1
Research Use Only
Map2
Recombinant Protein
Yeast
GMEGEKLPPV PFAQTFGTNL EDRKQSTEPS IVMPSIGLSA EPPAPKEPKD WFIEMPTESK KDEWGLAAPI SPGPLTPMRE KDVLEDIPRW EGKQFDSPMP SPFHGGSFTL PLDTMKNERV SEGPRPFAPV FFQSDDKVSL QDPSALATSK ESSKDEEPLK DKADKVADVS ISEVTTLLGN VHSPVVEGYV GENISGEVKV TTDQEKKETS APSVQEPTLT ETEPQTKLDE KSTVSIEEAV AKKEESFKLR DDKTGVIQTS TEQSFSKEDQ KGQEHTIDEL KQDSFPISLE QAVTDAAMTS KTLGKVTSEP EAVSERREIQ GLFEEKTADK NKLEGAGSAT IAEVEMP
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
17756
50 μg
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
Mouse
His
Tris-based buffer, 50% glycerol