Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse MCP-3 / CCL7 Protein
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) MCP-3 / CCL7, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP1492-ec-500ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15955499
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_038682.1
MCP-3 / CCL7 Protein
Research Use Only
CCL7
Recombinant Protein
E. coli
PNASTCCYVK KQKIPKRNLK SYRRITSSRC PWEAVIFKTK KGMEVCAEAH QKWVEEAIAY LDMKTPTPKP
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
20306
500 μg
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
Mouse
His
Tris-based buffer, 50% glycerol