Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse Mast cell protease 4 Protein
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) Mast cell protease 4, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP7101-ye-1mg
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16077380
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_034909.2
Mast cell protease 4 Protein
Research Use Only
Mcpt4
Recombinant Protein
Yeast
IIGGVESRPH SRPYMAHLEI TTERGFTATC GGFLITRQFV MTAAHCSGRE ITVTLGAHDV SKTESTQQKI KVEKQIVHPK YNFYSNLHDI MLLKLQKKAK ETPSVNVIPL PRPSDFIKPG KMCRAAGWGR TGVTEPTSDT LREVKLRIMD KEACKNYWHY DYNLQVCVGS PRKKRSAYKG DSGGPLLCAG VAHGIVSYGR GDAKPPAVFT RISSYVPWIN RVIKGE
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
17227
1 mg
Not determined.
Full Length
Mouse
His
Tris-based buffer, 50% glycerol