Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse Lymphocyte antigen 6E Protein
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) Lymphocyte antigen 6E, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP9800-ye-50ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16058751
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_001157508.1
Lymphocyte antigen 6E Protein
Research Use Only
LY6E
Recombinant Protein
Yeast
LMCFSCTDQK NNINCLWPVS CQEKDHYCIT LSAAAGFGNV NLGYTLNKGC SPICPSENVN LNLGVASVNS YCCQSSFCNF SA
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
17069
50 μg
Not determined.
Full Length
Mouse
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol