Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse Interferon epsilon Protein
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) Interferon epsilon, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP7798-ec-10ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16040861
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_796322.1
Interferon epsilon Protein
Research Use Only
Ifne
Recombinant Protein
E. coli
LEPKRIPFQL WMNRESLQLL KPLPSSSVQQ CLAHRKNFLL PQQPVSPHQY QEGQVLAVVH EILQQIFTLL QTHGTMGIWE ENHIEKVLAA LHRQLEYVES LGGLNAAQKS GGSSAQNLRL QIKAYFRRIH DYLENQRYSS CAWIIVQTEI HRCMFFVFRF TTWLSRQDPD P
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
230405
10 μg
Not determined.
Full Length
Mouse
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol