Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse Inactive tyrosine-protein kinase 7 Protein
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) Inactive tyrosine-protein kinase 7, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP9829-ye-200ug
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16078801
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Especificaciones
NP_780377.1
Inactive tyrosine-protein kinase 7 Protein
Research Use Only
Ptk7
Recombinant Protein
Yeast
AIVFIKEPSS QDALQGRRAL LRCEVEAPDP VHVYWLLNGV PVQDTERRFA QGSSLSFAAV DRLQDSGAFQ CVARDNVTGE EVRSTNASFN IKWIEAGPVV LKHPASEAEI QPQTQVTLRC HIDGHPRPTY QWFRDGTPLS DDQSTHTVSS RERNLTLRPA SPEHSGLYSC CAHNAFGQAC SSQNFTLSVA DESFARVVLA PQDVVVARNE EAMFHCQFSA QPPPSLQWVF EDETPITNRS RPPHLRRAVV FANGSLLLTQ VRPRNAGVYR CIGQGQRGPP IVLEATLHLA EIEDMLPFEP RVFIAGDEER VTCPAPQGLP TPSVWWEHAG VPLPAHGRVH QKGLELVFVT IAESDTGVYT CHASNLAGQR RQDVNITVAT VPTWLRKPQD SQLEEGKPGY LHCLTQATPK PTVIWYRNQM LISEDSRFEV SKNGTLRINS VEVYDGTLYR CVSSTPAGSI EAQARVQVLE KLKFTPPPQP QQCMEFDKEA TVPCSATGRE KPTVKWVRAD GSSLPEWVTD NAGTLHFARV TRDDAGNYTC IASNEPQGQI RAHVQLTVAV FITFKVEPER TTVYQGHTAL LRCEAQGDPK PLIQWKGKDR ILDPTKLGPR MHIFQNGSLV IHDVAPEDSG SYTCIAGNSC NIRHTEAPLL VVDKPVMEDS EGPGSPPPYK MIQT
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.
71461
200 μg
Not determined.
Extracellular Domain
Mouse
His
Tris-based buffer, 50% glycerol