Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse Inactive tyrosine-protein kinase 7 Protein
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) Inactive tyrosine-protein kinase 7, was expressed in the hosts and tags indicated.
245.00€ - 2645.00€
Especificaciones
Número de acceso NP_780377.1
ID de gen (Entrez) 71461
Nombre Inactive tyrosine-protein kinase 7 Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Ver más especificaciones
Productos 6
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16048801
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP9829-YE-100UG
100 μg
770.00€
100 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
para ver el stock
16088801
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP9829-YE-500UG
500 μg
2195.00€
500 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
para ver el stock
16058801
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP9829-YE-10UG
10 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16078801
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP9829-YE-200UG
200 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16098801
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP9829-YE-50UG
50 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16068801
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP9829-YE-1MG
1 mg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Especificaciones
NP_780377.1
Inactive tyrosine-protein kinase 7 Protein
Not determined.
Extracellular Domain
Mouse
His
Tris-based buffer, 50% glycerol
71461
Research Use Only
Ptk7
Recombinant Protein
Yeast
AIVFIKEPSS QDALQGRRAL LRCEVEAPDP VHVYWLLNGV PVQDTERRFA QGSSLSFAAV DRLQDSGAFQ CVARDNVTGE EVRSTNASFN IKWIEAGPVV LKHPASEAEI QPQTQVTLRC HIDGHPRPTY QWFRDGTPLS DDQSTHTVSS RERNLTLRPA SPEHSGLYSC CAHNAFGQAC SSQNFTLSVA DESFARVVLA PQDVVVARNE EAMFHCQFSA QPPPSLQWVF EDETPITNRS RPPHLRRAVV FANGSLLLTQ VRPRNAGVYR CIGQGQRGPP IVLEATLHLA EIEDMLPFEP RVFIAGDEER VTCPAPQGLP TPSVWWEHAG VPLPAHGRVH QKGLELVFVT IAESDTGVYT CHASNLAGQR RQDVNITVAT VPTWLRKPQD SQLEEGKPGY LHCLTQATPK PTVIWYRNQM LISEDSRFEV SKNGTLRINS VEVYDGTLYR CVSSTPAGSI EAQARVQVLE KLKFTPPPQP QQCMEFDKEA TVPCSATGRE KPTVKWVRAD GSSLPEWVTD NAGTLHFARV TRDDAGNYTC IASNEPQGQI RAHVQLTVAV FITFKVEPER TTVYQGHTAL LRCEAQGDPK PLIQWKGKDR ILDPTKLGPR MHIFQNGSLV IHDVAPEDSG SYTCIAGNSC NIRHTEAPLL VVDKPVMEDS EGPGSPPPYK MIQT
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.