Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse IGFBP1 Protein
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) IGFBP1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP6208-ye-10ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16021580
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_032367.3
IGFBP1 Protein
Research Use Only
Igfbp1
Recombinant Protein
Yeast
APQPWHCAPC TAERLGLCPP VPASCPEISR PAGCGCCPTC ALPMGAACGV ATARCAQGLS CRALPGEPRP LHALTRGQGA CVPEPAAPAT STLFSSQHEE AKAAVVSADE LSESPEMTEE QLLDSFHLMA PSREDQPILW NAISTYSSMR AREIADLKKW KEPCQRELYK VLERLAAAQQ KAGDEIYKFY LPNCNKNGFY HSKQCETSLD GEAGLCWCVY PWSGKKIPGS LETRGDPNCH QYFNVHN
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
16006
10 μg
Not determined.
Full Length
Mouse
His
Tris-based buffer, 50% glycerol