Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse Hemoglobin subunit alpha Protein
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) Hemoglobin subunit alpha, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP6146-ec-200ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16081150
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
Hemoglobin subunit alpha Protein
Research Use Only
Hba
Recombinant Protein
E. coli
VLSGEDKSNI KAAWGKIGGH GAEYGAEALE RMFASFPTTK TYFPHFDVSH GSAQVKGHGK KVADALASAA GHLDDLPGAL SALSDLHAHK LRVDPVNFKL LSHCLLVTLA SHHPADFTPA VHASLDKFLA SVSTVLTSKY R
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.
200 μg
Not determined.
Full Length
Mouse
His
Tris-based buffer, 50% glycerol