Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse Hadh, mitochondrial Protein
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) Hadh, mitochondrial, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP7685-ec-10ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16010181
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_032238.2
Hadh, mitochondrial Protein
Research Use Only
Hadh
Recombinant Protein
E. coli
SSSSSASAAA KKILIKHVTV IGGGLMGAGI AQVAAATGHT VVLVDQTEDI LAKSKKGIEE SLKRMAKKKF TENPKAGDEF VEKTLSCLST STDAASVVHS TDLVVEAIVE NLKLKNELFQ RLDKFAAEHT IFASNTSSLQ ITNIANATTR QDRFAGLHFF NPVPMMKLVE VIKTPMTSQK TFESLVDFCK TLGKHPVSCK DTPGFIVNRL LVPYLIEAVR LHERGDASKE DIDTAMKLGA GYPMGPFELL DYVGLDTTKF ILDGWHEMEP ENPLFQPSPS MNNLVAQKKL GKKTGEGFYK YK
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
15107
10 μg
Not determined.
Full Length
Mouse
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol