Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse Glucose-6-phosphate isomerase Protein
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) Glucose-6-phosphate isomerase, was expressed in the hosts and tags indicated.
en la oferta
Especificaciones
Número de acceso | NP_032181.2 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 14751 |
Nombre | Glucose-6-phosphate isomerase Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16047751
|
enQuireBio™
QP9161-YE-100UG |
100 μg |
en la oferta
100 microgramos |
N/A | Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado. Solicite el precio de este artículo aquí. |
|||||||||
16087751
|
enQuireBio™
QP9161-YE-500UG |
500 μg |
en la oferta
500 microgramos |
N/A | Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado. Solicite el precio de este artículo aquí. |
|||||||||
16057751
|
enQuireBio™
QP9161-YE-10UG |
10 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16077751
|
enQuireBio™
QP9161-YE-200UG |
200 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16097751
|
enQuireBio™
QP9161-YE-50UG |
50 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16067751
|
enQuireBio™
QP9161-YE-1MG |
1 mg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
NP_032181.2 | |
Glucose-6-phosphate isomerase Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Mouse | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
14751 | |
Research Use Only | |
Gpi | |
Recombinant Protein | |
Yeast | |
AALTRNPQFQ KLLEWHRANS ANLKLRELFE ADPERFNNFS LNLNTNHGHI LVDYSKNLVN KEVMQMLVEL AKSRGVEAAR DNMFSGSKIN YTENRAVLHV ALRNRSNTPI KVDGKDVMPE VNRVLDKMKS FCQRVRSGDW KGYTGKSITD IINIGIGGSD LGPLMVTEAL KPYSKGGPRV WFVSNIDGTH IAKTLASLSP ETSLFIIASK TFTTQETITN AETAKEWFLE AAKDPSAVAK HFVALSTNTA KVKEFGIDPQ NMFEFWDWVG GRYSLWSAIG LSIALHVGFD HFEQLLSGAH WMDQHFLKTP LEKNAPVLLA LLGIWYINCY GCETHALLPY DQYMHRFAAY FQQGDMESNG KYITKSGARV DHQTGPIVWG EPGTNGQHAF YQLIHQGTKM IPCDFLIPVQ TQHPIRKGLH HKILLANFLA QTEALMKGKL PEEARKELQA AGKSPEDLEK LLPHKVFEGN RPTNSIVFTK LTPFILGALI AMYEHKIFVQ GIMWDINSFD QWGVELGKQL AKKIEPELEG SSAVTSHDSS TNGLISFIKQ QRDTKLE | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |