Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse GLP-1R / GLP1R Protein
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) GLP-1R / GLP1R, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP6091-ec-500ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16070750
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_067307.2
GLP-1R / GLP1R Protein
Research Use Only
Glp1r
Recombinant Protein
E. coli
GPRPQGTTVS LSETVQKWRE YRRQCQRFLT EAPLLATGLF CNRTFDDYAC WPDGPPGSFV NVSCPWYLPW ASSVLQGHVY RFCTAEGLWL HKDNSSLPWR DLSECEESKR GERNFPEEQL LSLY
Greater than 80.4% as determined by SDS-PAGE.
14652
500 μg
Not determined.
Extracellular Domain
Mouse
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol