Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse GAD65 / GAD2 Protein
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) GAD65 / GAD2, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP6062-ec-500ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15949709
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_032104.2
GAD65 / GAD2 Protein
Research Use Only
Gad2
Recombinant Protein
E. coli
MASPGSGFWS FGSEDGSADP ENPGTARAWC QVAQKFTGGI GNKLCALLYG DSGKPAEGGG SVTSRAATGK VACTCDQKPC NCPKGDVNYA FLHATDLLPA CDGERPTLAF LQDVMNILLQ YVVKSFDRST KVIDFHYPNE LLQEYNWELA DQPQNLEEIL THCQTTLKYA IKTGHPRYFN QLSTGLDMVG LAADWLTSTA NTNMFTYEIA PVFVLLEYVT LKKMREIIGW PGGSGDGIFS PGGAISNMYA MLIARYKMFP EVKEKGMAAV PRLIAFTSEH SHFSLKKGAA ALGIGTDSVI LIKCDERGKM IPSDLERRIL EVKQKGFVPF LVSATAGTTV YGAFDPLLAV ADICKKYKIW MHVDAAWGGG LLMSRKHKWK LSGVERANSV TWNPHKMMGV PLQCSALLVR EEGLMQSCNQ MHASYLFQQD KHYDLSYDTG DKALQCGRHV DVFKLWLMWR AKGTTGFEAH IDKCLELAEY LYTIIKNREG YEMVFDGKPQ HTNVCFWFVP PSLRTLEDNE ERMSRLSKVA PVIKARMMEY GTTMVSYQPL GDKVNFFRMV ISNPAATHQD IDFLIEEIER LGQDL
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
14417
500 μg
Not determined.
Full Length
Mouse
His
Tris-based buffer, 50% glycerol