Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse Frataxin, mitochondrial Protein
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) Frataxin, mitochondrial, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP6059-ec-200ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15999679
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_032070.1
Frataxin, mitochondrial Protein
Research Use Only
Fxn
Recombinant Protein
E. coli
LGTLDNPSSL DETAYERLAE ETLDSLAEFF EDLADKPYTL EDYDVSFGDG VLTIKLGGDL GTYVINKQTP NKQIWLSSPS SGPKRYDWTG KNWVYSHDGV SLHELLAREL TKALNTKLDL SSLAYSGKGT
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
14297
200 μg
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
Mouse
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol