Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse FGF9 Protein
Recombinant Protein
Marca:  enQuireBio™ QP5414-500ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15936089
  • 3430.00€ / 500 microgramos
Fecha estimada de envío: 17-06-2024
para ver el stock
Especificaciones
NP_038546.2
FGF9 Protein
Research Use Only
FGF9
Recombinant Protein
E. coli
MPLGEVGSYF GVQDAVPFGN VPVLPVDSPV LLNDHLGQSE AGGLPRGPAV TDLDHLKGIL RRRQLYCRTG FHLEIFPNGT IQGTRKDHSR FGILEFISIA VGLVSIRGVD SGLYLGMNEK GELYGSEKLT QECVFREQFE ENWYNTYSSN LYKHVDTGRR YYVALNKDGT PREGTRTKRH QKFTHFLPRP VDPDKVPELY KDILSQS
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE.
14180
500 μg
Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method.
Mouse FGF9 induces 3T3 cell proliferation (typical ED50 is ? 2 ng/ml).
Mouse
Untagged
10 mM sodium phosphate, pH 7.5