Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse Excitatory amino acid transporter 2 Protein
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) Excitatory amino acid transporter 2, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP6691-ye-50ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16085150
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_001070982.1
Excitatory amino acid transporter 2 Protein
Research Use Only
Slc1a2
Recombinant Protein
Yeast
HPGNPKLKKQ LGPGKKNDEV SSLDAFLDLI RNLFPENLVQ ACFQQIQTVT KKVLVAPPSE EANTTKAVIS MLNETMNEAP EETKIVIKKG LEFKDG
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
20511
50 μg
Not determined.
Extracellular Domain
Mouse
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol