Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse Epididymal-specific lipocalin-5 Protein
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) Epididymal-specific lipocalin-5, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP7423-ec-200ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16078790
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_001036095.1
Epididymal-specific lipocalin-5 Protein
Research Use Only
Lcn5
Recombinant Protein
E. coli
TEAAVVKDFD VNKFLGFWYE IALASKMGAY GLAHKEEKMG AMVVELKENL LALTTTYYNE GHCVLEKVAA TQVDGSAKYK VTRISGEKEV VVVATDYMTY TVIDITSLVA GAVHRAMKLY SRSLDNNGEA LNNFQKIALK HGFSETDIHI LKHDLTCVNA LQSGQI
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
13863
200 μg
Not determined.
Full Length
Mouse
His
Tris-based buffer, 50% glycerol