Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse Ephrin B3 / EFNB3 Protein
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) Ephrin B3 / EFNB3, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP5967-ye-50ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15939009
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_031937.1
Ephrin B3 / EFNB3 Protein
Research Use Only
Efnb3
Recombinant Protein
Yeast
LSLEPVYWNS ANKRFQAEGG YVLYPQIGDR LDLLCPRARP PGPHSSPSYE FYKLYLVEGA QGRRCEAPPA PNLLLTCDRP DLDLRFTIKF QEYSPNLWGH EFRSHHDYYI IATSDGTREG LESLQGGVCL TRGMKVLLRV GQSPRGGAVP RKPVSEMPME RDRGAAHSAE PGRDTIPGDP SSNATSRGAE GPLPPPSMPA
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
13643
50 μg
Not determined.
Extracellular Domain
Mouse
His
Tris-based buffer, 50% glycerol