Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse Egl nine homolog 3 Protein
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) Egl nine homolog 3, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP8813-ec-500ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16086621
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_082409.2
Egl nine homolog 3 Protein
Research Use Only
Egln3
Recombinant Protein
E. coli
PLGHIMRLDL EKIALEYIVP CLHEVGFCYL DNFLGEVVGD CVLERVKQLH YNGALRDGQL AGPRAGVSKR HLRGDQITWI GGNEEGCEAI NFLLSLIDRL VLYCGSRLGK YYVKERSKAM VACYPGNGTG YVRHVDNPNG DGRCITCIYY LNKNWDAKLH GGVLRIFPEG KSFVADVEPI FDRLLFFWSD RRNPHEVQPS YATRYAMTVW YFDAEERAEA KKKFRNLTRK TESALAKD
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
112407
500 μg
Not determined.
Full Length
Mouse
His
Tris-based buffer, 50% glycerol