Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse D-dopachrome decarboxylase Protein
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) D-dopachrome decarboxylase, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP5921-ye-50ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15948699
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_034157.1
D-dopachrome decarboxylase Protein
Research Use Only
Ddt
Recombinant Protein
Yeast
PFVELETNLP ASRIPAGLEN RLCAATATIL DKPEDRVSVT IRPGMTLLMN KSTEPCAHLL VSSIGVVGTA EQNRTHSASF FKFLTEELSL DQDRIVIRFF PLEAWQIGKK GTVMTFL
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
13202
50 μg
Not determined.
Full Length
Mouse
His
Tris-based buffer, 50% glycerol