Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse Cytochrome P450 3A13 Protein
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) Cytochrome P450 3A13, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP7720-ec-1mg
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16030411
  • en la oferta / 1 miligramo
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Especificaciones
NP_031845.1
Cytochrome P450 3A13 Protein
Research Use Only
Cyp3a13
Recombinant Protein
E. coli
MDLIPNFSME TWMLLATSLV LLYLYGTHSH GIFKKLGIPG PKPLPFLGTI LAYQKGFWEC DIQCHKKYGK MWGLYDGRQP VLAITDPDII KTVLVKECYS TFTNRRRFGP VGILKKAISI SENEEWKRIR ALLSPTFTSG RLKEMFPIIN QFTDVLVRNM RQGLGEGKPT SMKDIFGAYS MDVITATSFG VNIDSLNNPQ DPFVEKIKKL LKFDIFDPLF LSVTLFPFLT PVFDALNVSL FPRDVISFFT TSVERMKENR MKEKEKQRVD FLQLMINSQN YKTKESHKAL SDVEIVAQSV IFIFAGYETT SSALSFALYL LAIHPDVQKK LQDEIDAALP NKAPATYDTL LQMEYLDMVV NETLRLYPIA GRLERVCKTD VEINGLFIPK GTVVMIPTFA LHKDPKYWPE PEEFRPERFS KKNQDSINPY MYLPFGSGPR NCIGMRFALI NMKVALVRVL QNFTVQPCKE TEIPLKLSKQ GLLQPENPLL LKVVSRDETV SDE
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
13113
1 mg
Not determined.
Full Length
Mouse
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol