Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse Cytochrome P450 2E1 Protein
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) Cytochrome P450 2E1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP9094-ye-200ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16017641
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_067257.1
Cytochrome P450 2E1 Protein
Research Use Only
Cyp2e1
Recombinant Protein
Yeast
AVLGITVALL VWIATLLLVS IWKQIYRSWN LPPGPFPIPF FGNIFQLDLK DIPKSLTKLA KRFGPVFTLH LGQRRIVVLH GYKAVKEVLL NHKNEFSGRG DIPVFQEYKN KGIIFNNGPT WKDVRRFSLS ILRDWGMGKQ GNEARIQREA HFLVEELKKT KGQPFDPTFL IGCAPCNVIA DILFNKRFDY DDKKCLELMS LFNENFYLLS TPWIQAYNYF SDYLQYLPGS HRKVMKNVSE IRQYTLGKAK EHLKSLDINC PRDVTDCLLI EMEKEKHSQE PMYTMENISV TLADLFFAGT ETTSTTLRYG LLILMKYPEI EEKLHEEIDR VIGPSRAPAV RDRMNMPYMD AVVHEIQRFI NLVPSNLPHE ATRDTVFRGY VIPKGTVVIP TLDSLLFDNY EFPDPETFKP EHFLNENGKF KYSDYFKAFS AGKRVCVGEG LARMELFLLL SAILQHFNLK SLVDPKDIDL SPVTIGFGSI PREFKLCVIP RS
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
13106
200 μg
Not determined.
Full Length
Mouse
His
Tris-based buffer, 50% glycerol