Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse Cysteine sulfinic acid decarboxylase Protein
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) Cysteine sulfinic acid decarboxylase, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP5874-ec-50ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15948369
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_659191.1
Cysteine sulfinic acid decarboxylase Protein
Research Use Only
Csad
Recombinant Protein
E. coli
MADSKPLRTL DGDPVAVEAL LQDVFGIVVD EAILKGTSAS EKVCEWKEPE ELKQLLDLEL QSQGESREQI LERCRTVIHY SVKTGHPRFF NQLFSGLDPH ALAGRIITES LNTSQYTYEI APVFVLMEEE VLKKLRALVG WNSGDGVFCP GGSISNMYAM NLARFQRYPD CKQRGLRALP PLALFTSKEC HYSITKGAAF LGLGTDSVRV VKADERGRMI PEDLERQIIL AEAEGSVPFL VSATSGTTVL GAFDPLDAIA DVCQRHGLWF HVDAAWGGSV LLSRTHRHLL DGIQRADSVA WNPHKLLAAG LQCSALLLRD TSNLLKRCHG SQASYLFQQD KFYDVALDTG DKVVQCGRRV DCLKLWLMWK AQGGQGLERR IDQAFALTRY LVEEIKKREG FELVMEPEFV NVCFWFVPPS LRGKKESPDY SQRLSQVAPV LKERMVKKGT MMIGYQPHGT RANFFRMVVA NPILAQADID FLLGELELLG QDL
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
246277
50 μg
Not determined.
Full Length
Mouse
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol