Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse Cystathionine beta-synthase Protein
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) Cystathionine beta-synthase, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP7956-ec-200ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16061821
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_001258282.1
Cystathionine beta-synthase Protein
Research Use Only
CBS
Recombinant Protein
E. coli
PSGTSQCEDG SAGGFQHLDM HSEKRQLEKG PSGDKDRVWI RPDTPSRCTW QLGRAMADSP HYHTVLTKSP KILPDILRKI GNTPMVRINK ISKNAGLKCE LLAKCEFFNA GGSVKDRISL RMIEDAERAG NLKPGDTIIE PTSGNTGIGL ALAAAVKGYR CIIVMPEKMS MEKVDVLRAL GAEIVRTPTN ARFDSPESHV GVAWRLKNEI PNSHILDQYR NASNPLAHYD DTAEEILQQC DGKLDMLVAS AGTGGTITGI ARKLKEKCPG CKIIGVDPEG SILAEPEELN QTEQTAYEVE GIGYDFIPTV LDRAVVDKWF KSNDEDSFAF ARMLIAQEGL LCGGSSGSAM AVAVKAAREL QEGQRCVVIL PDSVRNYMSK FLSDKWMLQK GFMKEELSVK RPWWWRLRVQ ELSLSAPLTV LPTVTCEDTI AILREKGFDQ APVVNESGAI LGMVTLGNML SSLLAGKVRP SDEVCKVLYK QFKPIHLTDT LGTLSHILEM DHFALVVHEQ IQSRDQAWSG VVGGPTDCSN GMSSKQQMVF GVVTAIDLLN FVAAREQTQT
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
12411
200 μg
Not determined.
Full Length
Mouse
His
Tris-based buffer, 50% glycerol