Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse CXCL14 / BRAK Protein
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) CXCL14 / BRAK, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP8658-ec-50ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16095811
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_062514.2
CXCL14 / BRAK Protein
Research Use Only
Cxcl14
Recombinant Protein
E. coli
SKCKCSRKGP KIRYSDVKKL EMKPKYPHCE EKMVIVTTKS MSRYRGQEHC LHPKLQSTKR FIKWYNAWNE KRRVYEE
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
57266
50 μg
Not determined.
Full Length
Mouse
His
Tris-based buffer, 50% glycerol